Läs mer
ZNF771 Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18120330 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18120330 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18120330 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP213595
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF771 Polyclonal specifically detects ZNF771 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ZNF771
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias DSC43, Mesenchymal stem cell protein DSC43, zinc finger protein 771
Gensymboler ZNF771
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: RFRLSSHFIRHRRAHMRRRLYICAGCGRDFKLPPGATAATATERCPECEGS
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51333
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only