Läs mer
Novus Biologicals™ ZNF776 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18587383 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18587383 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18587383 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00284309T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål ZNF776
Synonym DKFZp686K10134, DKFZp781G1213, FLJ38288, zinc finger protein 776
Gensymbol ZNF776