missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ ZNF878 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA562673
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Immunogen sequence: TPGVQSYESS VCGEIGIGLS SLNRHLRAFS YSSSLAIHGR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 38%, Rat - 38%.
Specifikationer
| ZNF878 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZNF878 | |
| Zinc finger protein 878; ZNF878 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 729747 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| C9JN71 | |
| ZNF878 | |
| Recombinant protein corresponding to Human ZNF878. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101711). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering