Läs mer
Zofenopril calcium, MedChemExpress
Produktkod. 16458406
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16458406 100 mg -
16444437 50 mg 50mg
16428568 10 mg -
16411038 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16458406 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0655
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zofenopril calcium
CAS 81938-43-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22Ca0.5NO4S2
Kvantitet 100 mg
Synonym SQ26991
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+]
Molekylvikt (g/mol) 448.58
Formel vikt 448.58
Procent renhet 99.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration