Läs mer
Zofenopril Calcium Salt, TRC
Produktkod. 30138585
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138585 10 mg
30005759 5 mg
30005807 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ58700010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81938-43-4
Molekylformel 2 C22 H22 N O4 S2 . Ca
Molekylvikt (g/mol) 897.17
Synonym L-Proline, 1-[(2S)-3-(benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-, calcium salt (2:1), (4S)-, L-Proline, 1-[3-(benzoylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-4-(phenylthio)-, calcium salt, [1(R*),2α,4α]-, SQ 26991, Zofenil, Zofenopril calcium, Zoprace
IUPAC-namn calcium;(2S,4S)-1-[(2S)-3-benzoylsulfanyl-2-methylpropanoyl]-4-phenylsulfanylpyrrolidine-2-carboxylate
LEDER [Ca+2].C[C@H](CSC(=O)c1ccccc1)C(=O)N2C[C@H](C[C@H]2C(=O)[O-])Sc3ccccc3.C[C@H](CSC(=O)c4ccccc4)C(=O)N5C[C@H](C[C@H]5C(=O)[O-])Sc6ccccc6
Specifica
Kemiskt namn eller material Zofenopril Calcium Salt
InChI formel InChI=1S/2C22H23NO4S2.Ca/c2*1-15(14-28-22(27)16-8-4-2-5-9-16)20(24)23-13-18(12-19(23)21(25)26)29-17-10-6-3-7-11-17;/h2*2-11,15,18-19H,12-14H2,1H3,(H,25,26);/q;;+2/p-2/t2*15-,18+,19+;/m11./s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 896.1606
Frakt skick Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.