Läs mer
Zofenopril, MedChemExpress
Produktkod. 16436897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16436897 5 mg
1 options
Produktkod. 16436897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108321
MedChemExpress Zofenopril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with an IC50 of 81 μM.
Zofenopril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with an IC50 of 81 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zofenopril
CAS 81872-10-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23NO4S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](C)CSC(C2=CC=CC=C2)=O)=O)C[C@@H](SC3=CC=CC=C3)C1
Molekylvikt (g/mol) 429.55
Formel vikt 429.55
Procent renhet 98.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation