Läs mer
Zolamine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolamine Hydrochloride |
| CAS | 1155-03-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zolamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H21 N3 O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-thiazolyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-thiazolyl-, monohydrochloride (9CI), Thiazole, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, monohydrochloride (8CI), 194B, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]thiazole hydrochloride, Wl 291, Zolamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3OS.ClH/c1-17(2)9-10-18(15-16-8-11-20-15)12-13-4-6-14(19-3)7-5-13;/h4-8,11H,9-10,12H2,1-3H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2nccs2)cc1 |
| Visa mer |