Läs mer
Tocris Bioscience™ Zolantidine dimaleate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18015252
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18015252 10 mg
30001191 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18015252 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1070/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2222.85 SEK / 10mg
    Save 127.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Potent, centrally active H2 antagonist
A potent, selective and brain penetrating H2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104076-39-3
Molekylformel C30H39N3O9S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zolantidine dimaleate
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 613.68
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 617.71