Läs mer
Emma Safety Footwear Zolder Skyddsskor
Produktkod. 15988641
Change view
Storlek:
39
41
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15988641 39 1 par
15998641 41 1 par
15908651 43 1 par
15918651 44 1 par
15928651 45 1 par
15938651 46 1 par
15948651 47 1 par
15958651 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15988641 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM50884639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1748.25 SEK
    1102.50 SEK / 1 par
    Save 645.75 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vattenavvisande oljad Nubuck-överdel med invändigt ståltåskydd och ett exceptionellt ''klibbigt'' grepp, även på våta och feta ytor.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • GripForce™ Duo/HRO
  • Oljad Nubuck
  • Värmebeständig yttersula
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Färg Brun
Design Zolder
Liner material Fullnarv Nappaläder / Splitläder
Material Oljad Nubuck
Storlek 39