Läs mer
Zoledronic Acid Disodium Salt Tetrahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zoledronic Acid','Disodium Salt','Tetrahydrate |
| CAS | 165800-07-7 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O7 P2 . 2 Na . 4 H2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O7P2.2Na.4H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;;;;;;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2 |
| LEDER | O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(Cn1ccnc1)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;hydroxy-[1-hydroxy-1-[hydroxy(oxido)phosphoryl]-2-imidazol-1-ylethyl]phosphinate;tetrahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.11 |
| Formel vikt | 388.0025 |