Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Zoledronsyra monohydrat
Produktkod. 16657062 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16657062 1 g
16667062 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16657062 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466210010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 165800-06-6 | C5H12N2O8P2, C5 H10 N2 O7 P2. H2 O | 290,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165800-06-6
Molekylformel C5 H10 N2 O7 P2 . H2 O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zoledronsyra monohydrat
Kvantitet 1 g
Formel vikt 290.11
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttyp Reagens
Renhet 97,5 till 102,5 % (torr substans) (Titrering med NaOH)
InChI-nyckel FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.OC(CN1C=CN=C1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
IUPAC-namn [1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)-1-phosphonoethyl]phosphonic acid hydrate
Molekylvikt (g/mol) 290.11
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zoledronic acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zoledronic acid monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.