Läs mer
Zoledronic-d3-syra, TRC
Produktkod. 30457107
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457107 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457107 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ62350410MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zoledronic-d3 Acid
CAS 1134798-26-7
Molekylformel C5H7D3N2O7P2
Kvantitet 10 mg
Synonym P,P'-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl-d3-2,4,5-d3)ethylidene]bis-phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O7P2/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/i1D,2D,4D
LEDER O=P(O)(O)C(CN1C([2H])=NC([2H])=C1[2H])(O)P(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 275.11
Formel vikt 275.0152