Läs mer
Zoliflodacin, MedChemExpress
Beskrivning
Zoliflodacin (ETX0914
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zoliflodacin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1620458-09-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22FN5O7 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | ETX0914 AZD0914 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 140 mg/mL (287.21 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |