Läs mer
Zoligratinib, MedChemExpress
Beskrivning
Zoligratinib (Debio 1347) is an orally available and selective FGFR inhibitor with IC50s of 9.3, 7.6, and 22 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zoligratinib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1265229-25-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H16N6O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Debio 1347 CH5183284 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (70.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| Visa mer |