Läs mer
Zolmitriptan-d6 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolmitriptan-D6 |
| CAS | 1217644-84-2 |
| Molekylformel | C16H15D6N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyl-d6-amino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl-2-oxazolidinone, BW-311C90-d6, Zomig-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| LEDER | O=C1OC[C@@H](N1)CC2=CC(C(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CN3)=C3C=C2 |
| IUPAC-namn | (4S)-4-[[3-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.39 |
| Formel vikt | 293.201 |