Läs mer
Zolmitriptan-d6 N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolmitriptan-d6 N-Oxide |
| CAS | 1217618-32-0 |
| Molekylformel | C16H15D6N3O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyl-d6-oxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| LEDER | O=C1OC[C@@H](N1)CC2=CC(C(CCN(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])=O)=CN3)=C3C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.39 |
| Formel vikt | 309.196 |