Läs mer
Zolmitriptan N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Zolmitriptan N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolmitriptan N-Oxide |
| CAS | 251451-30-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zolmitriptan N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H21 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 4-[[3-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-, (4S)-, (4S)-4-[[3-[2-(Dimethyloxidoamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, Zolmitriptan N-Oxide, Imp. B (EP), Zolmitriptan Related Compound E, Zolmitriptan Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-[5-[[(4S)-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-yl]methyl]-1H-indol-3-yl]ethanamine oxide |
| Visa mer |