Läs mer
Zolmitriptan N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolmitriptan N-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O3/c1-19(2,21)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-22-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 303.1583 |
| Procent renhet | >95% |