Läs mer
Zolmitriptan, TRC
Produktkod. 30137428
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137428 50 mg
30003331 1 g
30003928 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ63900050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139264-17-8
Molekylformel C16 H21 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 287.36
Synonym Zolmitriptan, (4S)-4-[[3-[2-Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]oxazolidin-2-one, (S)-4-[[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-2-oxazolidinone, 311C90, Asco Top, BW 311C90, Xolnox, Zipton, Zomig, Zominat
IUPAC-namn (4S)-4-[[3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-yl]metyl]-1,3-oxazolidin-2-one
LEDER CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zolmitriptan
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Formel vikt 287.1634