Läs mer
Zolpaldehyde (6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde), Mikromol™
Beskrivning
Zolpaldehyde (6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolpaldehyde (6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde) |
| CAS | 400777-11-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zolpaldehyde (6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Zolpaldehyde, 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O/c1-11-3-6-13(7-4-11)16-14(10-19)18-9-12(2)5-8-15(18)17-16/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2C=O |
| IUPAC-namn | 6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde |
| Visa mer |