Läs mer
Zolpidem 6-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolpidem 6-Carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-6-13(7-5-12)18-15(10-17(23)21(2)3)22-11-14(19(24)25)8-9-16(22)20-18/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25) |
| Formel vikt | 337.1426 |
| Procent renhet | >95% |