Läs mer
Zolpidem Phenyl-4-carboxylic Acid (1 mg/mL in 1:1 acetonitrile:water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolpidem Phenyl-4-carboxylic acid |
| CAS | 109461-65-6 |
| Molekylformel | C19 H19 N3 O3 |
| Kvantitet | 1 x 1 mL |
| Synonym | Zolpidem Phenyl-4-carboxylic Acid, Benzoic acid, 4-[3-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]-, 4-[3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzoic acid, Imidazo[1,2-a]pyridine, benzoic acid deriv., SL 84.0589, Zolpidem carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-12-4-9-16-20-18(13-5-7-14(8-6-13)19(24)25)15(22(16)11-12)10-17(23)21(2)3/h4-9,11H,10H2,1-3H3,(H,24,25) |
| LEDER | CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(cc3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[3-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.1426 |
| Visa mer |