Läs mer
Zolpidem Phenyl-4-carboxylic Acid Ethyl Ester-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolpidem Phenyl-4-carboxylic Acid Ethyl Ester-d6 |
| CAS | 1216455-48-9 |
| Molekylformel | C21H17D6N3O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzoic Acid Ethyl Ester-d6. |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N3O3/c1-5-27-21(26)16-9-7-15(8-10-16)20-17(12-19(25)23(3)4)24-13-14(2)6-11-18(24)22-20/h6-11,13H,5,12H2,1-4H3/i3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(cc3)C(=O)OCC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[3-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.47 |
| Formel vikt | 371.2116 |