missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zolpidem Phenyl-4-carboxylic Acid Ethyl Ester-d6, TRC

Produktkod. 30453939
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453939 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30453939 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ65002210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Zolpidem Phenyl-4-carboxylic Acid Ethyl Ester-d6
CAS 1216455-48-9
Molekylformel C21H17D6N3O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-[3-[2-(Dimethylamino)-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzoic Acid Ethyl Ester-d6.
InChI formel InChI=1S/C21H23N3O3/c1-5-27-21(26)16-9-7-15(8-10-16)20-17(12-19(25)23(3)4)24-13-14(2)6-11-18(24)22-20/h6-11,13H,5,12H2,1-4H3/i3D3,4D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(cc3)C(=O)OCC)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn ethyl 4-[3-[2-[bis(trideuteriomethyl)amino]-2-oxoethyl]-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzoate
Molekylvikt (g/mol) 371.47
Formel vikt 371.2116
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.