Läs mer
Zolpidem tartrate 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zolpidem Tartrate |
| CAS | 99294-93-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zolpidem Tartrate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | 2 C19 H21 N3 O . C4 H6 O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Zolpidem Tartrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H21N3O.C4H6O6/c2*1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1 |
| LEDER | CN(C)C(=O)Cc1c(nc2ccc(C)cn12)c3ccc(C)cc3.CN(C)C(=O)Cc4c(nc5ccc(C)cn45)c6ccc(C)cc6.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Visa mer |