Läs mer
Zomepirac Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zomepirac Sodium |
| CAS | 64092-48-4 |
| Molekylformel | C15 H13 Cl N O3 . Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Zomepirac Sodium, 1H-Pyrrole-2-acetic acid','5-(4-chlorobenzoyl)-1,4-dimethyl-','sodium salt (9CI), McN 2783-21-98, Sodium zomepirac, Zomax, Zomepirac sodium, Zomepirac sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO3.Na/c1-9-7-12(8-13(18)19)17(2)14(9)15(20)10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Cc1cc(CC(=O)[O-])n(C)c1C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | sodium;2-[5-(4-chlorobenzoyl)-1,4-dimethylpyrrol-2-yl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.71 |
| Formel vikt | 313.0482 |