Läs mer
Buerkle™ ZoneDispo engångsprovtagare
Beskrivning
- HDPE
- Diameter: 21mm
- Renrum tillverkat
- Individuellt förpackade
- Eventuellt steriliserad med gammastrålar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Engångsfackprovtagare |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal kamrar | 3 |
| Certifikat och efterlevnad | EU food requirements and FDA regulations |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Visa mer |