Läs mer
Buerkle™ ZoneDispo engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. p-6827058
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
10003992 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
11931581 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
10696003 200 ml 1000 mm Icke-steril Paket med 20
15531731 200 ml 1000 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10003992 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53934420
ZoneDispo Disposable Sampler-provtagaren i alla skikt används vid provtagning för att samla in ett representativt skiktprov från tre olika skikt. Lämplig för fritt flytande pulver och småkorniga granulat. Det insamlade provet kan säkras och transporteras i den slutna provtagaren.
  • HDPE
  • Diameter: 21mm
  • Renrum tillverkat
  • Individuellt förpackade
  • Eventuellt steriliserad med gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Engångsfackprovtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Antal kamrar 3
Certifikat och efterlevnad EU food requirements and FDA regulations
Diameter (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) 24.89 mm