Läs mer
Zonisamid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zonisamide-D4 |
| CAS | 1020720-04-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H4 H4 N2 O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Zonisamide-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CS(=O)(=O)N)noc2c1[2H] |
| IUPAC-namn | (4,5,6,7-tetradeuterio-1,2-benzoxazol-3-yl) metansulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.25 |
| Visa mer |