Läs mer
Zonisamid-d4, TRC
Produktkod. 30454139
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30454139 0.5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30454139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ7000020.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zonisamide-D4
CAS 1020720-04-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 2H4 H4 N2 O3 S
Kvantitet 0.5 mg
Synonym Zonisamide-D4
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CS(=O)(=O)N)noc2c1[2H]
IUPAC-namn (4,5,6,7-tetradeuterio-1,2-benzoxazol-3-yl) metansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 216.25
Formel vikt 216.0507