Läs mer
Zonisamide, LoGiCal
Produktkod. 30462931
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462931 10 mg
1 options
Produktkod. 30462931 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1379.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zonisamide
CAS 68291-97-4
Analyt- eller komponentnamn Zonisamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
IUPAC-namn 1,2-bensoxazol-3-ylmetansulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 212.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 212,0256 g/mol