Läs mer
Zonisamid N,N-dimetylformimidamid, TRC
Produktkod. 30009486
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009486 100 mg
30008827 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009486 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ700015100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217201-89-2
Molekylformel C11 H13 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 267.3
Synonym N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, Zonisamide N,N-Dimethylformimidamide
IUPAC-namn N'-(1,2-benzoxazol-3-ylmetylsulfonyl)-N,N-dimetylmetanidymid
LEDER CN(C)C=NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-14(2)8-12-18(15,16)7-10-9-5-3-4-6-11(9)17-13-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formel vikt 267.0678