Läs mer
Zonisamide, TRC
Produktkod. 30010807
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010807 100 mg
30006682 50 mg
30008867 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ700000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68291-97-4
Molekylformel C8 H8 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 212.23
Synonym Zonisamide, 1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide, (1,2-Benzisoxazol-3-yl)methanesulfonamide, 3-(Sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, AD 810, AD 810 (sulfonamide), Aleviatin, CI 912, Exceglan, Excegram, Excegran, PD 110843, Zonegran
IUPAC-namn 1,2-bensoxazol-3-ylmetansulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zonisamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Formel vikt 212.0256
Procent renhet >95%