Läs mer
ZOOM™ Dubbel strömförsörjning (220-240 VAC 47 - 60 Hz) œ
Produktkod. 10557203
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10557203 1 st Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10557203 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer ZP10002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49930.00 SEK
    39444.70 SEK / Paket med 1
    Save 10485.30 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ZOOM™ Dubbel strömförsörjning (220-240 VAC 47 - 60 Hz) œ
De ZOOM™ Dual Power är en mikroprocessorstyrd programmerbar strömförsörjning som kan köra både högspänning-lågström och högström-lågspänningstillämpningar samtidigt. Sektionen med hög spänning och låg ström är idealisk för provfraktionering, IPG-remsor, IEF och DNA-sekvensering. Sektionen med låg spänning och hög ström är för SDS-PAGE, native PAGE, andra dimensionen SDS-PAGE, DNA-RNA-elektrofores och blotting-applikationer. Fyra uppsättningar utgångsjack på varje sida av enheten gör att flera apparater kan köras samtidigt, vilket ger högre arbetsflödeseffektivitet och högre provgenomströmning. Några av de viktiga funktionerna i ZOOM™ Dual Power-enhet inkluderar:
  • Högspänning-lågström och lågspänning-högströmsidor kan användas oberoende och samtidigt
  • Flera uttag gör det möjligt att köra upp till fyra elektroforesapparater samtidigt på varje sida av enheten
  • Minnet lagrar upp till 30 program (15 program per sida) med upp till sex steg per program. Steg- och rampfunktioner för diskreta och gradvisa förändringar av elektriska parametrar
  • Ingen belastningsdetektering larmsystem kan inaktiveras för att driva högspänningstillämpningar som kräver mycket låg ström
    Specifikationer för ZOOM™ Dubbel kraft
    Högspänning-Låg strömutgångsområde
    Spänning: –1 3500 V; justerbar i 1V steg
    Ström: –0,01 10,0 mA, justerbar i steg
    om 0,01 mA Effekt: 0,1– 35W
    i 0,1 W steg
    Lågspänning-Hög
    ström utgångsområde Spänning: 1 250 –V; justerbar i 1V steg
    Ström: 1 800 –mA, justerbar i steg om 1 mA
    Effekt: 1 200 –W i steg om 1 W
    Strömuttag 4 par terminaler Program Lagrade 15 program, upp till 6 steg vardera Varaktighetsgränser Tid: 1 till 9999 min i steg på 1
    min Spänningstimmar
    :
    1 till 65000 V-h i steg om 1 V-
    h Driftlägen
    Konstant spänning, konstant ström, konstant effekt
    Kretsskydd
    Öppen krets; Kortslutning; Termiskt skydd Överspänning, överström, Överström Säkerhet Ingen
    belastningsdetektering Aktivera-Inaktivera Isolerad flytande mark Minneskontroll Icke-flyktig, upp till 24 timmar. Anpassade metoder som lagras på
    RAM-skärm LCD, visningsområde 111,7 x 86 mm Temperatur Omgivning 4-40 C Mått 23,5 cm (b) x 34,5 cm (h) x 31 cm (d) (37 cm (d) med nätsladd ansluten Vikt 12 kg (26,5 lbs) Ansökningar för Dual Power Högspänning-låg ström Föreslagna tillämpningar
  • Isoelektrisk fokusering i tubgeler
  • Isoelektrisk fokusering i IPG-remsor
  • Lösningsfas isoelektrisk fokusering
    Elektroforesapparat:
  • ZOOM™ IPGRunner™ system
  • ZOOM™ IEF-fraktionerare
    Lågspänning-Hög ström Föreslagna
    tillämpningar
  • Blotting-applikationer
  • DNA- och RNA-elektrofores
  • SDS-SIDA
  • Native PAGE-
    elektroforesapparat:
  • XCellSureLock™ Mini-cell
  • XCell4SureLock™ Midi-cell
  • XCell6™ Multigelenhet
  • XCell II™ Blot-modul
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad CE, CSA
    Beskrivning ZOOM™ Dubbel strömförsörjning, 220 till 240V, 47 till 60Hz, LCD-skärm Synyta 111,7 x 86 mm, för användning med ZOOM™ Dual Power, används för proteinanalyser och analys, proteingelelektrofores
    För användning med (utrustning) Zoom Dual Power
    Timer 1 till 9999 min.
    Typ ZOOM™ Dubbel strömförsörjning
    Visa LCD
    Antal knektar 4 set
    Kvantitet 1 st
    Temperatur (engelska) Drift 39,2 °F till 104 °F
    Temperatur (metrisk) Drift 4 °C till 40 °C
    Garanti 1 år
    Bredd (engelska) 9,25 tum.
    Bredd (metrisk) 23.5 cm
    Höjd (engelska) 13,5 tum
    Höjd (metrisk) 34.5 cm
    Vikt (engelska) 26.5 lb.
    Vikt (metrisk) 12 kg
    Elektriska krav 220 till 240 V 47 till 60 Hz
    Spänning Ingång: 220 till 240 V, Utgång: 1 till 3 500/1 till 250 V
    Wattal 420 w
    Amperage 4 A
    Frekvens 47/60 Hz