Läs mer
Invitrogen™ ZOOM™ Jämviktsbrickor
Produktkod. 11580906
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580906 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 11580906 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ZM0007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Praktiska, engångsbrickor
ZOOM Jämviktsbrickor är designade för användning med ZOOM IPGRunner Kassetter för att utföra utjämning av ZOOM Remsor efter första dimensionens isoelektrisk fokusering och före andra dimensionen (2D) SDS-PAGE.
  • Förenkla jämvikts- och inkubationsprocessen i 2D-elektrofores
  • Besparingar i tid och arbete
  • Optimal jämvikt av prover
  • Minimal risk för provkontamination och skada på IPG-remsor
2D gelelektrofores, isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteinprovfraktionering, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De ZOOM™ Jämviktsbrickor levereras i en förpackning om 10 st. Kombinationssatsen med ZOOM-kassetter ™och ZOOM™ Equilibration Trays innehåller en låda med 10 kassetter och ett paket med 10 brickor. Förvaras vid rumstemperatur. Garanterat stabil i ett år vid korrekt förvaring.
Kvantitet 10/Förpackning
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje ZOOM
Produkttyp Jämviktsbricka
För användning med (utrustning) ZOOM IPGRunner Mini