Läs mer
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Mini-cell
Produktkod. 10493642
Change view
Kvantitet:
1 system
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10493642 1 system 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10493642 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ZM0001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
ZOOM IPGRunner Buffertkärna och lock, Gel Tension Wedge, Buffer Dam och Mini-Cell-kammaren
Oljefri, problemfri 2D-elektrofores i minigelformat
De ZOOM IPGRunner Systemet består av tre huvudkomponenter. De ZOOM IPGRunner Mini-Cell inkluderar en högspänningselektroforeskärna och lock som passar en minicellkammare som är identisk med XCellSureLock™ mini-cell. Minicellen rymmer två ZOOM IPGRunner Kassetter. De ZOOM IPGRunner Kassetter (tillgängliga separat) tillhandahålls färdiga att använda och fristående, vilket eliminerar oljeöverlagringar för bekväm provrehydrering och IEF. Varje kassett rymmer upp till sex ZOOM Remsor. De ZOOM Remsor (säljs separat) är 7 cm långa och innehåller ett tunt lager av polyakrylamidgel som inkluderar en fast pH-gradient. Varje ZOOM Remsan är tydligt märkt med ett unikt identifieringsnummer, pH-intervall och orienteringsmärken. ZOOM Remsor levereras fästa på ett trevikt kort för enkel åtkomst och borttagning.
  • De ZOOM IPGRunner Systemet slutför vanligtvis första dimensionens isoelektriska fokusering (IEF) på mindre än tre timmar
  • Systemets minigeldesign är lätt att hantera, eliminerar mineraloljeöverlagringar och tillåter bearbetning av upp till 12 prover samtidigt för användning med hög genomströmning
Snabb och enkel installationsprocedur
  • Ladda enkelt prover och ställ in ZOOM IPGRunner System för IEF
  • När IEF är klar, ZOOM IPGRunner Mini-Cell kan användas med NuPAGE™ och Novex™ ZOOM™ geler för att slutföra SDS-PAGE-analys på 40 minuter
2D gelelektrofores, isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteinprovfraktionering, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De ZOOM IPGRunner Mini-Cell inkluderar ZOOM IPGRunner Buffertkärna och lock, Gel Tension Wedge, Buffer Dam och Mini-Cell-kammaren.
För användning med (utrustning) XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini
Gelkompatibilitet ZOOM™ IPG-remsor
Gel storlek 7 cm Remsor
Produktlinje IPGRunner, ZOOM
Kvantitet 1 system