Läs mer
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Eftermonteringssats
Beskrivning
Innehåller
ZOOM IPGRunner Buffertkärna och lock
De ZOOM IPGRunner Systemet erbjuder oljefri, problemfri 2D-elektrofores i minigelformat. Systemet består av tre huvudkomponenter. De ZOOM IPGRunner Mini-Cell inkluderar en högspänningselektroforeskärna och lock som passar en minicellkammare som är identisk med XCellSureLock™ minicell och rymmer två ZOOM IPGRunner Kassetter. De ZOOM IPGRunner Kassetter tillhandahålls färdiga att använda och fristående, vilket eliminerar oljeöverlagringar för bekväm provrehydrering och IEF. Varje kassett rymmer upp till sex ZOOM Remsor. De ZOOM Remsorna är 7 cm långa och innehåller ett tunt lager av polyakrylamidgel som inkluderar en fast pH-gradient. Varje ZOOM Remsan är tydligt märkt med ett unikt identifieringsnummer, pH-intervall och orienteringsmärken. ZOOM Remsor levereras fästa på ett trevikt kort för enkel åtkomst och borttagning.
- Första dimensionens isoelektrisk fokusering (IEF) är klar på mindre än tre timmar
- Systemets mini-geldesign är lätt att hantera, eliminerar mineraloljeöverlagringar och tillåter bearbetning av upp till 12 prover samtidigt för användning med hög genomströmning
Snabb och enkel installationsprocedur
- Enkelt och snabbt att ladda prover och ställa in ZOOM IPGRunner System för IEF
- När IEF är klar, ZOOM IPGRunner Mini-Cell kan användas med NuPAGE™ och Novex™ ZOOM™ geler för att slutföra SDS-PAGE-analys på 40 minuter
2D gelelektrofores, isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteinprovfraktionering, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | De ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell inkluderar ZOOM™ IPGRunner™ Buffertkärna och lock, Gel Tension Wedge, Buffer Dam och Mini-Cell-kammaren. De ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit innehåller ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, elektrodvikar, tätningstejp, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter och 12 ZOOM™ Remsor, pH 3-10 NL. De ZOOM™ IPGRunner™ Eftermonteringssats för XCellSureLock™ Mini-Cell inkluderar ZOOM™ IPGRunner™ Buffertkärna och lock. De ZOOM™ IPGRunner™ Kassetter inkluderar elektrodvekar och tätningstejp. |
| För användning med (utrustning) | XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini |
| Gelkompatibilitet | ZOOM™ IPG-remsor |
| Gel storlek | 7 cm Remsor |
| Produktlinje | IPGRunner, ZOOM |
| Kvantitet | 1 kit |