Läs mer
Invitrogen™ ZOOM™ Urea
Produktkod. 10042532
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10042532 1 kg 1kg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10042532 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ZU10001
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De ZOOM™ IEF Fractionator erbjuder en snabb, tillförlitlig metod för att minska provets komplexitet, berika proteiner med låg förekomst och öka det dynamiska detektionsområdet.
De ZOOM™ IEF Fractionator erbjuder en snabb, tillförlitlig metod för att minska provets komplexitet, berika proteiner med låg förekomst och öka det dynamiska detektionsområdet. Lösningsfas isoelektrisk fokusering med ZOOM™ IEF Fractionator ger reproducerbara separationer på tre timmar. Fraktionerade prover är redo för ytterligare analys med tvådimensionell gelelektrofores (2DE), endimensionell gelelektrofores (1DE) eller tvådimensionell vätskekromatografi/masspektrometri (2D LC/MS).
De ZOOM™ IEF Fractionator System (Figur 1) består av följande komponenter:
  • ZOOM™ IEF Fractionator är byggd för säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet. Den innehåller provkammare som är lätta att montera, inbyggda buffertkammare, buffertränna, avtagbar elektrodenhet och säkerhetslock.
  • ZOOM™ Skivorna är förgjutna polyakrylamidgeler som eliminerar behovet av manuell förberedelse och minimerar risken för korskontaminering. Dessa immobiliserade buffrade skivor är förmärkta, för engångsbruk och designade för engångsbruk, vilket säkerställer konsekvent och reproducerbar fraktionering. De löser upp prover i så många som 7 fraktioner (med 8 skivor med specifikt pH) till sex fraktioner (med sex skivor med specifikt pH) från pH 3-12. Placera helt enkelt varje skiva mellan provkamrarna i ZOOM™ IEF Fractionator för att tillåta separation i ett specifikt pH-område.
  • ZOOM™ Reagenser är reagenser av proteomisk kvalitet, inklusive ZOOM™ 2D Protein Solubilizers urea, tiourea, CHAPS och amfolyter, som säkerställer optimala förhållanden för provberedning.
  • Basic Protein Kit som innehåller ZOOM™ Skivor och ZOOM Remsor för IEF av grundläggande proteiner, fokuseringsbuffertar och solubiliseringssatser.
Inställningsprocedur för provkammare och fraktioneringsenhet
Figurerna 4-6 illustrerar montering av provkamrarna och fraktioneringsenheten. Provkammaren och komponenterna passar lätt ihop och erbjuder en läckagesäker tätning. Placera helt enkelt skivor mellan provkamrarna i ZOOM™ IEF Fractionator för att tillåta separation i ett specifikt pH-område. Om du till exempel vill fraktionera proteiner mellan pH 4,6 och 5,4, flankera en provkammare med en ZOOM (r) Skiva med pH 4,6 och en med pH 5,4.
Nedströms bearbetning med 2D gelelektrofores
Efter fraktionering kan de separerade proverna utsättas för ytterligare analys med användning av ett smalt eller brett intervall ZOOM™ Remsor på ZOOM™ IPGRunner™ System. Följ med andra dimensionsanalys med neutralt pH NuPAGE™ ZOOM™ Geler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ZOOM™ Urea, 1kg, White, Powder, 219°C Melting Point, Water Soluble, Room Temperature Shipping Condition, For Research use Only, Used in Protein Gel Electrophoresis, Protein Purification and Isolation
Buffert Anode and cathode buffer
Färg White
Innehåll och lagring ZOOM™ IEF Fractionator
• ZOOM™ Skivor, ett paket av varje pH
ZOOM™ Reagenser
• Urea
• Tiourea
• KAPITEL
• Bäraramfolyter pH 3-10
• Anodbuffertar
• Batodbuffertar Förvara
alla komponenter vid 4 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje ZOOM
Form Puder
Formulering Powder
För användning med (applikation) Protein gel electrophoresis, protein purification and isolation, isoelectric focusing, 2D gel electrophoresis, protein biology
Reagenstyp Urea
Kvantitet 1 kg
Kit Innehåll ZOOM™ IEF fractionator; one pack ZOOM™ disks of each pH; and ZOOM™ Reagents ZOOM™ disks, carrier ampholytes and buffers
Produkttyp Urea
Smälttemperatur 219°C
Förvaringskrav 4°C