missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zopiclone, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Beskrivning
Zopiclone, 1mg/ml in Acetonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zopiclone |
| CAS | 43200-80-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zopiclone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 Cl N6 O3 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Zopiclone |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4 |
| IUPAC-namn | [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7 H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methylpiperazine-1-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?