Läs mer
(±)-Zopiclon-d3 (N-metyl-d3), CDN
Produktkod. 30313349
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313349 0.005 g
30312931 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313349 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73850.005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tetradecane
CAS 629-59-4
Molekylformel C14 H30
Kvantitet 0.005 g
Synonym Tetradecane, Cactus Normal Paraffin N 14, Linpar 14, N 14, NSC 72440, Parafol 14-97, Rubitherm RT 2, TS Paraffin TS 4, n-Tetradecane
InChI formel InChI=1 S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn tetradecane
Molekylvikt (g/mol) 198.39
Formel vikt 198,2348 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet