missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zopiclone-d8 N-Oxide (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30453866
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453866 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30453866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ70051210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-Zopiclone piperazine-d8 N-Oxide
CAS 1215741-18-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 D8 H9 Cl N6 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-Piperazine-d8-carboxylic Acid 4-Methyl-4-oxide 6-(5-Chloro-pyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5yl Ester, RP 29753-d8
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/i6D2,7D2,8D2,9D2
LEDER [2H]C1([2H])N(C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(=O)(C)C1([2H])[2H]
IUPAC-namn [6-(5-chloro-2-pyridyl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-methyl-4-oxo-1,4$l^{5}-diazinane-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 412.86
Formel vikt 412.1502
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.