missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zopiclone, Mikromol™
Beskrivning
Zopiclone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zopiclone |
| CAS | 43200-80-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Zopiclone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H17 Cl N6 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Zopiclone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4 |
| IUPAC-namn | [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methylpiperazine-1-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?