Läs mer
Zopiclone N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zopiclone-N-oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClN6O4/c1-24(27)8-6-22(7-9-24)17(26)28-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)23(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 404.1 |
| Procent renhet | >95% |