Läs mer
Thermo Scientific™ Zopiklon
Produktkod. 17231302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17231302 250 mg
17221302 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17231302 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 467232500
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zopiklon
CAS 43200-80-2
Kvantitet 250 mg
Löslighet löslig i aceton, kloroform, DMSO
Merck Index 10245
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Molekylformel C17H17ClN6O3
Formel vikt 388.81
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusgul