Läs mer
Thermo Scientific™ Zopiklon
Produktkod. p-7219039 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Produktkod. 17221302
Brand: Thermo Scientific™ 467230010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zopiklon
CAS 43200-80-2
Kvantitet 1 g
Löslighet löslig i aceton, kloroform, DMSO
Merck Index 10245
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Molekylformel C17H17ClN6O3
Formel vikt 388.81
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusgul