Läs mer
Zorifertinib, MedChemExpress
Beskrivning
Zorifertinib (AZD3759) is a potent, orally active, central nervous system-penetrant, EGFR inhibitor. At Km ATP concentrations, the IC50s are 0.3, 0.2, and 0.2 nM for EGFRwt, EGFRL858R, and EGFRexon 19Del, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zorifertinib |
| CAS | 1626387-80-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23ClFN5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AZD3759 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.72 mM) |
| LEDER | ClC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC(N4[C@H](C)CN(C)CC4)=O)C=C23)=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.9 |
| Visa mer |