Läs mer
Zorubicin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30011206
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30011206 10 mg
1 options
Produktkod. 30011206 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ70055010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zorubicin Hydrochloride
CAS 36508-71-1
Molekylformel C34 H35 N3 O10 . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzoic acid, 2-[1-[(2S,4S)-4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, [1-[(2S,4S)-4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, [1-[4-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4,6,11-hexahydro-2,5,12-trihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-2-naphthacenyl]ethylidene]hydrazide, monohydrochloride, (2S-cis)-, NSC 164011, RP 22050 hydrochloride, Rubidazone hydrochloride, Zorubicin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C34H35N3O10.ClH/c1-15-28(38)20(35)12-23(46-15)47-22-14-34(44,16(2)36-37-33(43)17-8-5-4-6-9-17)13-19-25(22)32(42)27-26(30(19)40)29(39)18-10-7-11-21(45-3)24(18)31(27)41;/h4-11,15,20,22-23,28,38,40,42,44H,12-14,35H2,1-3H3,(H,37,43);1H/t15-,20-,22-,23-,28+,34-;/m0./s1
LEDER Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=NNC(=O)c6ccccc6)C
IUPAC-namn N-[1-[(2S,4S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-2,5,12-trihydroxy-7-metoxy-6,11-dioxo-3,4-dihydro-1H-tetracen-2-yl]etylidenamino]bensamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 682.12
Formel vikt 681.2089