Läs mer
Zosuquidar, MedChemExpress
Beskrivning
Zosuquidar (LY335979) is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zosuquidar |
| CAS | 167354-41-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H31F2N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | RS 33295-198 LY-335979 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (15.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1([C@H]2[C@@H]1C3=C([C@@H](C4=CC=CC=C42)N5CCN(CC5)C[C@H](COC6=C7C=CC=NC7=CC=C6)O)C=CC=C3)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.6 |
| Visa mer |