Läs mer
Zosuquidar trihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16458078
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16458078 10 mg 10mg
16457846 100 mg 100mg
16433997 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16458078 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50671
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zosuquidar trihydrochloride
CAS 167465-36-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H34Cl3F2N3O2
Kvantitet 10 mg
Synonym RS 33295-198 trihydrochloride LY-335979 trihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (7.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1([C@H]2[C@@H]1C3=C([C@@H](C4=CC=CC=C42)N5CCN(CC5)C[C@H](COC6=C7C=CC=NC7=CC=C6)O)C=CC=C3)F.Cl.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 636.99
Formel vikt 636.99
Procent renhet 98.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death