Läs mer
Zosuquidar trihydroklorid, TRC
Produktkod. 30456972
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456972 50 mg
30452099 10 mg
30452111 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ70087050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167465-36-3
Molekylformel C32 H31 F2 N3 O2 . 3 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 636.99
Synonym (αR)-4-[(1aα,6α,10bα)-1,1-Difluoro-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenzo[a,e]cyclopropa[c]cyclohepten-6-yl]-α-[(5-quinolinyloxy)methyl]-1-piperazineethanol Hydrochloride, Zosuquidar Hydrochloride, LY 335979, RS 33295-198
LEDER Cl.Cl.Cl.O[C@@H](COc1cccc2ncccc12)CN3CCN(CC3)[C@H]4c5ccccc5[C@H]6[C@@H](c7ccccc47)C6(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zosuquidar trihydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H31F2N3O2.3ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;;;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;3*1H/t21-,29-,30+,31-;;;/m1.../s1
Formel vikt 635.1685